Learn More
2-hidroxibenzonitrilo, TRC
Código de producto. 30402522
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30402522 5 g
30391165 25 g
30401738 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30402522 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8084805G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-20-1
Fórmula molecular C7H5NO
Peso molecular (g/mol) 119.12
Sinónimo 2-Cyanophenol, 2-Hydroxybenzonitrile, NSC 53558, Salicylnitrile, o-Cyanophenol, o-Hydroxybenzonitrile
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzonitrilo
SMILES Oc1ccccc1C#N
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzonitrile
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C7H5NO/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-4,9H
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.0371