Learn More
2-Hidroxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11430164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11430164 100 g 100 g
11410164 5 g 5 g
11420164 25 g 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11430164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13606.22
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 24-11-2026
Añadir a la cesta
CAS: 611-20-1 | C7H5NO | 119.123 g/mol
2-Hydroxybenzonitrile is used as starting reagent during the synthesis of mono-alkoxyphenyloxazoline, furanoside.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-hidroxibenzonitrilo se utiliza como reactivo inicial durante la síntesis de monoalcoxifeniloxazolina, furanosida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 611-20-1
Fórmula molecular C7H5NO
Peso molecular (g/mol) 119.123
Número MDL MFCD00002145
Clave InChI CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile
PubChem CID 11907
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)O
Spécification
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 92°C to 95°C
Punto de ebullición 149°C (14 mmHg)
Cantidad 100 g
Beilstein 1210029
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%
RUO – Research Use Only
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.