Learn More
2-Hidroxibenzonitrilo, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11410164
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11410164 5 g 5 g
11420164 25 g 25 g
11430164 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11410164 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A13606.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 611-20-1 | C7H5NO | 119.123 g/mol
2-Hydroxybenzonitrile is used as starting reagent during the synthesis of mono-alkoxyphenyloxazoline, furanoside.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El 2-hidroxibenzonitrilo se utiliza como reactivo inicial durante la síntesis de monoalcoxifeniloxazolina, furanosida.
Solubilidad
Soluble en agua.
Notas
Almacenar en condiciones frescas y secas en recipientes bien sellados. Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 611-20-1
Fórmula molecular C7H5NO
Peso molecular (g/mol) 119.123
Número MDL MFCD00002145
Clave InChI CHZCERSEMVWNHL-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-cyanophenol, o-cyanophenol, salicylonitrile, o-hydroxybenzonitrile, benzonitrile, 2-hydroxy, salicylnitrile, benzonitrile, hydroxy, benzonitrile, o-hydroxy, o-hydoxybenzonitrile, 2-hydroxy-benzonitrile
PubChem CID 11907
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzonitrilo
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C#N)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzonitrile
Punto de fusión 92°C to 95°C
Punto de ebullición 149°C (14 mmHg)
Cantidad 5 g
Beilstein 1210029
Información de solubilidad Soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 119.12
Porcentaje de pureza 98%