Learn More
Ácido 2-hidroxibenzoico-3,4,5,6-d4, CDN
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylic acid-D4 |
| CAS | 78646-17-0 |
| Fórmula molecular | C7 2H4 H2 O3 |
| Cantidad | 0.1 g |
| Fórmula InChI | InChI=1 S/C7H6O3/c8-6-4-2-1-3-5(6)7(9)10/h1-4,8 H,(H,9,10)/i1D,2 D,3 D,4 D |
| SMILES | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)O)c(O)c1[2 H] |
| Nombre IUPAC | Ácido 2,3,4,5-tetradeuterio-6-hidroxibenzoico |
| Peso molecular (g/mol) | 142.15 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 142.0568 g/mol |
| Porcentaje de pureza | 98 atom % D, min 98% Chemical Purity |