Learn More
2-Hidroxibenzimidazol, TRC
Código de producto. 30180302
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
10 g
100 g
Tamaño de la unidad:
1 g
10 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30180302 1 g 1 g
30179856 10 g 10 g
30180128 100 g 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30180302 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8290001G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-16-7
Peso molecular (g/mol) 134.14
SMILES O=C1Nc2ccccc2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzimidazole
Fórmula molecular C7H6N2O
Cantidad 1 g