Learn More
2-hidroxibencimidazol, 98%
Código de producto. 11473887
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
50 g
100 g
250 g
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
250 g
50 g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
11473887 10 g 10 g
11483887 50 g 50 g
11309609 100 g 100 g
11493887 250 g 250 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 11473887 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A18324.09
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 615-16-7 | C7H6N2O | 134,14 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 615-16-7
Fórmula molecular C7H6N2O
Peso molecular (g/mol) 134.14
Número MDL MFCD00127894
Clave InChI SILNNFMWIMZVEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxybenzimidazole, 2-benzimidazolol, 2-benzimidazolinone, o-phenyleneurea, 2-benzimidazolone, 2-oxobenzimidazole, 2 3h-benzimidazolone, 1,3-dihydro-2h-benzimidazol-2-one, 2h-benzimidazol-2-one, 1,3-dihydro, benzamidazole-2 3h-one
PubChem CID 11985
SMILES O=C1NC2=CC=CC=C2N1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzimidazole
Punto de fusión 314°C to 316°C
Cantidad 10 g
Beilstein 119866
Nombre IUPAC 2,3-dihidro-1H-1,3-benzodiazol-2-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 134.14
Porcentaje de pureza 98%
RU– Solo para uso en investigación