Learn More
2-Hidroxibenzhidracida, +98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11412317
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 g
100 g
500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11412317 25 g 25 g
11422317 100 g 100 g
11432317 500 g 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11412317 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A14218.14
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 936-02-7 | C7H8N2O2 | 152.153 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 936-02-7
Fórmula molecular C7H8N2O2
Peso molecular (g/mol) 152.153
Número MDL MFCD00007599
Clave InChI XSXYESVZDBAKKT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo salicylhydrazide, 2-hydroxybenzhydrazide, salicyl hydrazide, salicyloyl hydrazide, salicylic acid hydrazide, salicylic hydrazide, salicyloylhydrazine, salicylohydrazide, o-hydroxybenzhydrazide, o-hydroxybenzoylhydrazide
PubChem CID 13637
Nombre IUPAC 2-hidroxibenzohidrazida
SMILES C1=CC=C(C(=C1)C(=O)NN)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzhydrazide
Punto de fusión 146°C to 149°C
Cantidad 25 g
Beilstein 472355
Formula Weight (peso de la fórmula) 152.15
Porcentaje de pureza ≥98%