Learn More
2-hidroxibenzenoetanol, TRC
Código de producto. 30394246
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
25 g
Tamaño de la unidad:
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30394246 1 g -
30393442 5 g 5 g
30389670 25 g -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30394246 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8289851G
Este artículo no se puede devolver. Se returpolicy
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7768-28-7
Fórmula molecular C8H10O2
Peso molecular (g/mol) 138.16
Sinónimo 1,2-Tyrosol, 2-(2-Hydroxyethyl)phenol, 2-(2-Hydroxyphenyl)ethanol, 2-(2-Hydroxyphenyl)ethyl alcohol, 2-(o-Hydroxyphenyl)ethanol, 2-Hydroxybenzeneethanol, 2-Hydroxyphenethyl alcohol, NSC 101845, o-(2-Hydroxyethyl)phenol, o-Hydroxyphenethyl alcohol, beta-(o-Hydroxyphenyl)ethanol
Nombre IUPAC 2-(2-hidroxietil)fenol
SMILES OCCc1ccccc1O
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzeneethanol
Cantidad 1 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H10O2/c9-6-5-7-3-1-2-4-8(7)10/h1-4,9-10H,5-6H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 138.0681
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.