Learn More
Ácido 2-hidroxibencenoborónico, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11328696
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
5 g
Tamaño de la unidad:
1 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11328696 5 g 5 g
11318696 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 11328696 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor L19400.06
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 29-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 89466-08-0 | C6H7BO3 | 137.93 g/mol
2-Hydroxybenzeneboronic acid is used as a pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
El ácido 2-hidroxibencenoborónico se utiliza como intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Insoluble en agua.
Notas
Almacenar en un lugar fresco. Mantener el recipiente bien cerrado en un lugar seco y bien ventilado. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 89466-08-0
Fórmula molecular C6H7BO3
Peso molecular (g/mol) 137.93
Número MDL MFCD01074581
Clave InChI YDMRDHQUQIVWBE-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2-hydroxyphenyl boronic acid, 2-hydroxybenzeneboronic acid, o-hydroxyphenylboronic acid, 2-boronophenol, 2-hydroxyphenyl boranediol, 2-hydroxyphenylboronicacid, boronic acid, 2-hydroxyphenyl, pubchem9522, 2-hydroxyphenylboronic, acmc-209r1d
PubChem CID 2773454
Nombre IUPAC ácido (2-hidroxifenil)borónico
SMILES OB(O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxybenzeneboronic acid
Punto de fusión ∼185°C
Cantidad 5 g
Beilstein 2962938
Información de solubilidad Insoluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 137.93
Porcentaje de pureza 97%