Learn More
2-hidroxibenzaldehído (salicilaldehído), Mikromol™
Descripción
2-hidroxibenzaldehído (salicilaldehído)
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Salicylaldehyde |
| CAS | 90-02-8 |
| Nombres de analitos o componentes | Salicylaldehyde |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Fórmula molecular | C7 H6 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Imp. D (EP), Dembrexine Imp. D (EP), 2-Hydroxybenzaldehyde, Salicylaldehyde, Dembrexine Hydrochloride Monohydrate Impurity D, Dembrexine Impurity D |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C7H6O2/c8-5-6-3-1-2-4-7(6)9/h1-5,9H |
| SMILES | Oc1ccccc1C=O |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxibenzaldehído |
| Mostrar más |