Learn More
2-hidroxiamino-3-metil-3H-imidazo[4,5-f]quinolina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyamino-3-methyl-3H-imidazo[4,5-f]quinoline |
| CAS | 77314-23-9 |
| Fórmula molecular | C11 H10 N4 O |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H10N4O/c1-15-9-5-4-8-7(3-2-6-12-8)10(9)13-11(15)14-16/h2-6,16H,1H3,(H,13,14) |
| SMILES | Cn1c(NO)nc2c3cccnc3ccc12 |
| Nombre IUPAC | N-(3-metilimidazo[4,5-f]quinolin-2-il)hidroxilamina |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.0855 |