Learn More
2-hidroxialmotriptán, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyalmotriptan |
| CAS | 1309457-19-9 |
| Fórmula molecular | C17H25N3O3S |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 3-[2-(Dimethylamino)ethyl]-5-[(1-pyrrolidinylsulfonyl)methyl]-1H-Indol-2-ol, Almotriptan 2-Hydroxy Impurity |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C17H25N3O3S/c1-19(2)10-7-14-15-11-13(5-6-16(15)18-17(14)21)12-24(22,23)20-8-3-4-9-20/h5-6,11,18,21H,3-4,7-10,12H2,1-2H3 |
| SMILES | OC(N1)=C(CCN(C)C)C2=C1C=CC(CS(=O)(N3CCCC3)=O)=C2 |
| Peso molecular (g/mol) | 351.46 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 351.1617 |