Learn More
2-hidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30403568
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30403568 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 30403568 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH8278205G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyacetophenone
CAS 582-24-1
Fórmula molecular C8H8O2
Cantidad 5 g
Sinónimo 2-Hydroxy-1-phenylethanone, (Hydroxyacetyl)benzene, 1-Phenyl-2-hydroxyethanone, 2-Phenyl-2-oxoethanol, Benzoylcarbinol, Benzoylmethanol, Glycolophenone, Hydroxymethyl Phenyl Ketone, Benzoyl Methanol, NSC 171232, Phenacyl Alcohol, alpha-Hydroxyacetophenone, ω-Hydroxyacetophenone
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c9-6-8(10)7-4-2-1-3-5-7/h1-5,9H,6H2
SMILES OCC(=O)c1ccccc1
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1-feniletanona
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524