Learn More
2'-Hidroxiacetofenona, TRC
Código de producto. 30136330
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
10 g
Tamaño de la unidad:
10 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30136330 10 g 10 g
30008825 5 g 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30136330 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH73997010G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-93-4
Fórmula molecular C8 H8 O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Sinónimo 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone, Paracetamol Imp. I (EP), 2-Hydroxyacetophenone
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)c1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone)
Cantidad 10 g
Fórmula InChI InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.0524