Learn More
2'-Hidroxiacetofenona, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1-(2-Hydroxyphenyl)ethanone (2-Hydroxyacetophenone) |
| Cantidad | 5 g |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.0524 |