Learn More
2'-Hydroxyacetophenone, MedChemExpress
Código de producto. 16439426
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16439426 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16439426 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HYY1426
 Artículo restringido
Este artículo requiere una actualización de precios antes de ser solicitado.
Solicite el precio de este artículo aquí.
MedChemExpress 2'-Hydroxyacetophenone is found in alcoholic beverages. 2'-Hydroxyacetophenone is present in tomato, cassia, fried beef, rum, whiskey, cocoa, coffee and black tea. 2'-Hydroxyacetophenone is a flavouring ingredient. Building block in chemical synthesis.
2'-Hydroxyacetophenone is found in alcoholic beverages. 2'-Hydroxyacetophenone is present in tomato, cassia, fried beef, rum, whiskey, cocoa, coffee and black tea. 2'-Hydroxyacetophenone is a flavouring ingredient. Building block in chemical synthesis.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxyacetophenone
CAS 118-93-4
Color De incoloro a amarillo claro
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C8H8O2
Cantidad 100 mg
Sinónimo o-Hydroxyacetophenone o-Acetylphenol
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (734.48 mM; Need ultrasonic)
SMILES CC(C1=CC=CC=C1O)=O
Peso molecular (g/mol) 136.15
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 97.0%
Grado Research
Forma física Liquid