Learn More
2-hidroxiacetofenona-d7, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyacetophenone-d7 |
| CAS | 1189865-36-8 |
| Fórmula molecular | C8 2H7 H O2 |
| Cantidad | 5 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C8H8O2/c1-6(9)7-4-2-3-5-8(7)10/h2-5,10H,1H3/i1D3,2D,3D,4D,5D |
| SMILES | [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)C([2H])([2H])[2H])c(O)c1[2H] |
| Nombre IUPAC | 2,2,2-trideuterio-1-(2,3,4,5-tetradeuterio-6-hidroxifenil)etanona |
| Peso molecular (g/mol) | 143.19 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 143.0964 |