Learn More
2'-Hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 11454244
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
2500 g
Tamaño de la unidad:
100 g
2500 g
500 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11454244 500 g 500 g
11444244 100 g 100 g
11464244 2500 g 2500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 11454244 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor A12550.36
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
CAS: 118-93-4 | C8H8O2 | 136.15 g/mol
2'-Hydroxyacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Aplicaciones
La 2′-Hidroxiacetofenona se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 118-93-4
Fórmula molecular C8H8O2
Peso molecular (g/mol) 136.15
Número MDL MFCD00002219
Clave InChI JECYUBVRTQDVAT-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo 2'-hydroxyacetophenone, 2-acetylphenol, 1-2-hydroxyphenyl ethanone, o-hydroxyacetophenone, o-acetylphenol, o-hydroxyphenyl methyl ketone, ethanone, 1-2-hydroxyphenyl, 1-2-hydroxyphenyl ethan-1-one, acetophenone, 2'-hydroxy, 2-hydroxyphenyl methyl ketone
PubChem CID 8375
Nombre IUPAC 1-(2-hidroxifenil)etanona
SMILES CC(=O)C1=CC=CC=C1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2'-Hydroxyacetophenone
Punto de fusión 3°C to 6°C
Densidad 1.13
Punto de ebullición 218°C
Temperatura de inflamación 106°C (222°F)
Índice de refracción 1.5584
Cantidad 500 g
Beilstein 386123
Información de solubilidad Slightly soluble in water.
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza 98%