Learn More
2'-Hidroxiacetofenona, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Descripción
2'-Hydroxyacetophenone is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
La 2′-Hidroxiacetofenona se utiliza como producto intermedio farmacéutico.
Solubilidad
Ligeramente soluble en agua.
Notas
Estable en las condiciones de almacenamiento recomendadas. Incompatible con agentes oxidantes.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2'-Hydroxyacetophenone |
| Punto de fusión | 3°C to 6°C |
| Densidad | 1.13 |
| Punto de ebullición | 218°C |
| Temperatura de inflamación | 106°C (222°F) |
| Índice de refracción | 1.5584 |
| Cantidad | 100 g |
| Beilstein | 386123 |
| Información de solubilidad | Slightly soluble in water. |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 136.15 |
| Mostrar más |
Seguridad y manipulación
- 2'-Hydroxyacetophenone
- Atención
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
- H335-Puede irritar las vías respiratorias.
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- MIXTURE LIST-Contain: 2'-Hydroxyacetophenone