Learn More
2-Hidroxiacetofenona, + 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15441757
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
Tamaño de la unidad:
5 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15441757 5 g 5 g
1 options
Código de producto. 15441757 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor 042013.06
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
  • Envasado bajo argón
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyacetophenone
CAS 582-24-1
Punto de fusión 86°C to 88°C
Fórmula molecular C8H8O2
Número MDL MFCD00041829
Cantidad 5 g
Sensibilidad Air and moisture sensitive
Sinónimo 2-hydroxyacetophenone, benzoylcarbinol, glycolophenone, phenacyl alcohol, alpha-hydroxyacetophenone, 2-hydroxy-1-phenylethan-1-one, ethanone, 2-hydroxy-1-phenyl, methanol, benzoyl, omega-hydroxyacetophenone, acetophenone, 2-hydroxy
Información de solubilidad Soluble in water,ether,ethanol,chloroform.
Clave InChI ZWVHTXAYIKBMEE-UHFFFAOYSA-N
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CO
Nombre IUPAC 2-hidroxi-1-feniletanona
Peso molecular (g/mol) 136.15
PubChem CID 68490
ChEBI CHEBI:28341
Formula Weight (peso de la fórmula) 136.15
Porcentaje de pureza ≥97%
Forma física Polvo
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxyacetophenone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Hydroxyacetophenone