Learn More
Éster metílico del ácido 2-hidroxiacético, TRC
Código de producto. 30400101
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 g
50 g
Tamaño de la unidad:
5 g
50 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30400101 5 g 5 g
30394553 50 g 50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30400101 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH7399005G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 26-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyacetic Acid Methyl Ester
CAS 96-35-5
Fórmula molecular C3H6O3
Cantidad 5 g
Sinónimo Glycolic Acid Methyl Ester, Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxyacetate, Methyl 2-Hydroxyethanoate, Methyl Glycolate, Methyl Hydroxyacetate, NSC 27786
Fórmula InChI InChI=1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3
SMILES COC(=O)CO
Nombre IUPAC metil 2-hidroxiacetato
Peso molecular (g/mol) 90.08
Formula Weight (peso de la fórmula) 90.0317