Learn More
Éster metílico del ácido 2-hidroxiacético, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxyacetic Acid Methyl Ester |
| CAS | 96-35-5 |
| Fórmula molecular | C3H6O3 |
| Cantidad | 50 g |
| Sinónimo | Glycolic Acid Methyl Ester, Hydroxyacetic Acid Methyl Ester, Methyl 2-Hydroxyacetate, Methyl 2-Hydroxyethanoate, Methyl Glycolate, Methyl Hydroxyacetate, NSC 27786 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C3H6O3/c1-6-3(5)2-4/h4H,2H2,1H3 |
| SMILES | COC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | metil 2-hidroxiacetato |
| Peso molecular (g/mol) | 90.08 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 90.0317 |