Learn More
2-Hidroxi Trimipramina-d3, TRC
Código de producto. 30401596
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30401596 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30401596 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9735021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Trimipramine-d3
CAS 1189647-53-7
Fórmula molecular C20 D3 H23 N2 O
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H26N2O/c1-15(13-21(2)3)14-22-19-7-5-4-6-16(19)8-9-17-12-18(23)10-11-20(17)22/h4-7,10-12,15,23H,8-9,13-14H2,1-3H3/i2D3
SMILES [2H]C([2H])([2H])N(C)CC(C)CN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Nombre IUPAC 11-[2-metil-3-[metil(trideuteriometil)amino]propil]-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepin-3-ol
Peso molecular (g/mol) 313.45
Formula Weight (peso de la fórmula) 313.2233
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.