Learn More
2-Hidroxi-propoxicarbazona, TRC
Código de producto. 30011815
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
250 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
250 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30011815 100 mg 100 miligramos
30005580 25 mg 25 miligramos
30011561 250 mg 250 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30011815 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH185620100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 496925-02-1
Fórmula molecular C15 H18 N4 O8 S
Peso molecular (g/mol) 414.39
Sinónimo Benzoic acid, 2-[[[[4,5-dihydro-3-(2-hydroxypropoxy)-4-methyl-5-oxo-1H-1,2,4-triazol-1-yl]carbonyl]amino]sulfonyl]-, methyl ester
Nombre IUPAC benzoato de metilo 2-[[3-(2-hidroxipropoxi)-4-metil-5-oxo-1,2,4-triazola-1-sulfamoil]benzoato
SMILES COC(=O)c1ccccc1S(=O)(=O)NC(=O)N2N=C(OCC(C)O)N(C)C2=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Propoxycarbazone-2-hydroxypropoxy
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18N4O8S/c1-9(20)8-27-14-16-19(15(23)18(14)2)13(22)17-28(24,25)11-7-5-4-6-10(11)12(21)26-3/h4-7,9,20H,8H2,1-3H3,(H,17,22)
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.0845
Porcentaje de pureza >95%