Learn More
Thermo Scientific Chemicals 2-Hidroxi-p-naftoquinona, 99 %
Código de producto. 10166433 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
10 g
100 g
25 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase Tamaño de la unidad
10166433 10 g Frasco de vidrio 10 g
10294870 25 g Frasco de vidrio 25 GR
10010980 100 g Frasco de vidrio 100 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10166433 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor 121630100
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 02-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 83-72-7 | C10H6O3 | 174.16 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 83-72-7
Fórmula molecular C10H6O3
Peso molecular (g/mol) 174.16
Número MDL MFCD00001678
Clave InChI WVCHIGAIXREVNS-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo lawsone, 2-hydroxy-1,4-naphthoquinone, 2-hydroxynaphthalene-1,4-dione, 2-hydroxynaphthoquinone, henna, mehendi, hana, lawson, mendi, flower of paradise
PubChem CID 6755
Nombre IUPAC 4-hidroxinaftaleno-1,2-diona
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC(=O)C2=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-p-naphthoquinone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Punto de fusión 192.0°C to 195.0°C
Color Amarillo
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (HPLC)
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 10 g
Beilstein 08, 300
Fieser 01,484
Índice Merck 15, 5448
Información de solubilidad Solubility in water: 2g/L water (20°C). Other solubilities: soluble in benzene,carbon tetrachloride,aceton,,petroleum ether and sodium hydroxide
Formula Weight (peso de la fórmula) 174.16
Porcentaje de pureza 99%
Grado Pure
Forma física Polvo cristalino