Learn More
Ácido 2-hidroxi oleico, TRC
Código de producto. 30400851
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30400851 5 mg
30399048 25 mg
30391880 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400851 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9487655MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 56472-29-8
Fórmula molecular C18H34O3
Peso molecular (g/mol) 298.46
Sinónimo (9Z)-2-Hydroxy-9-octadecenoic Acid, (Z)-2-Hydroxyoctadec-9-enoic acid, 2-Hydroxyoleic Acid, Minerval, cis-2-Hydroxy-9-octadecenoic Acid, α-Hydroxyoleic Acid
SMILES OC(CCCCCC/C=C\CCCCCCCC)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Oleic Acid
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H34O3/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(19)18(20)21/h9-10,17,19H,2-8,11-16H2,1H3,(H,20,21)/b10-9-
Formula Weight (peso de la fórmula) 298.2508