Learn More
2-Hidroxi Nevirapina, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxynevirapine |
| CAS | 254889-31-1 |
| Fórmula molecular | C15 H14 N4 O2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C15H14N4O2/c1-8-7-11(20)17-14-12(8)18-15(21)10-3-2-6-16-13(10)19(14)9-4-5-9/h2-3,6-7,9H,4-5H2,1H3,(H,17,20)(H,18,21) |
| SMILES | Cc1cc(O)nc2N(C3CC3)c4ncccc4C(=O)Nc12 |
| Nombre IUPAC | 11-ciclopropil-2-hidroxi-4-metil-5H-dipirido[2,3-b:2',3'-f][1,4]diazepin-6-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 282.3 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 282.1117 |