Learn More
2-Hidroxi Nevirapina-d3, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy Nevirapine-d3 |
| CAS | 1329834-05-0 |
| Fórmula molecular | C15H11D3N4O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | 5-Cyclopropyl-7-hydroxy-9-(methyl-d3)-5,10-dihydro-4,5,6,10-tetraaza-dibenzo[a,d]cycloheptan-11-one, 11-Cyclopropyl-5,11-dihydro-4-(methyl-d3)-1H-dipyrido [3,2-b:2',3'-e] [1,4]diazepine-2,6-dione |
| SMILES | O=C1NC(C(C([2H])([2H])[2H])=CC(O)=N2)=C2N(C3CC3)C4=C1C=CC=N4 |
| Peso molecular (g/mol) | 285.32 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 285.1305 |