Learn More
2-Hidroxi Nabumetona, TRC
Código de producto. 30407736
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30407736 100 mg
30394719 50 mg
30404730 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407736 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH950315100MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 65726-24-1
Fórmula molecular C15 H18 O2
Peso molecular (g/mol) 230.3
Sinónimo (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol, Nabumetone Imp. C (EP)
Nombre IUPAC 4-(6-metaxinaftalena-2-il)butan-2-ol
SMILES COc1ccc2cc(CCC(C)O)ccc2c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (2RS)-4-(6-Methoxynaphthalen-2-yl)butan-2-ol
Cantidad 100 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C15H18O2/c1-11(16)3-4-12-5-6-14-10-15(17-2)8-7-13(14)9-12/h5-11,16H,3-4H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 230.1307