Learn More
2-hidroxi-N-(piridin-4-il)butanamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-N-(pyridin-4-yl)butanamide |
| CAS | 1864897-67-5 |
| Fórmula molecular | C9H12N2O2 |
| Cantidad | 10 mg |
| Sinónimo | Fampridine Impurity 3 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H12N2O2/c1-2-8(12)9(13)11-7-3-5-10-6-4-7/h3-6,8,12H,2H2,1H3,(H,10,11,13) |
| SMILES | O=C(C(O)CC)NC1=CC=NC=C1 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-N-piridin-4-ilbutanamida |
| Peso molecular (g/mol) | 180.2 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 180.0899 |