Learn More
2-hidroxi-N-piridin-3-ilbenzamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-N-pyridin-3-ylbenzamide |
| CAS | 118623-71-5 |
| Fórmula molecular | C12 H10 N2 O2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C12H10N2O2/c15-11-6-2-1-5-10(11)12(16)14-9-4-3-7-13-8-9/h1-8,15H,(H,14,16) |
| SMILES | Oc1ccccc1C(=O)Nc2cccnc2 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-N-piridin-3-ilbenzamida |
| Peso molecular (g/mol) | 214.22 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 214.074 |