Learn More
2-hidroxi-N,N-dimetilacetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-N,N-dimethylacetamide |
| CAS | 14658-93-6 |
| Fórmula molecular | C4H9NO2 |
| Cantidad | 25 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C4H9NO2/c1-5(2)4(7)3-6/h6H,3H2,1-2H3 |
| SMILES | CN(C)C(=O)CO |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-N,N-dimetilacetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 103.11 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 103.0633 |