Learn More
2-hidroxi-N-[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-N-metilacetamida, Mikromol™
Código de producto. 17922836
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
100 mg
4 x 25 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
25 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
17922836 100 mg 100 miligramos
17901776 25 mg 25 miligramos
30462165 4 x 25 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 17922836 Proveedor Mikromol N.º de proveedor MM0081.13
Descubrir Mikromol - su fuente confiable de estándares de referencia farmacéuticos de alta calidad. Apoyando un análisis preciso y conforme con las normas ISO Materiales acreditados 17034 diseñados para brindar confianza en cada resultado.
2-hidroxi-N-[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-N-metilacetamida
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide
CAS 2380769-62-8
Nombres de analitos o componentes 2-Hydroxy-N-[(2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl]-N-methylacetamide
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C11 H15 N O4
Certificaciones/conformidad ISO 9001
Sinónimo 2-Hydroxy-N-((2R)-2-hydroxy-2-(3-hydroxyphenyl)ethyl)-N-methylacetamide
Fórmula InChI InChI=1S/C11H15NO4/c1-12(11(16)7-13)6-10(15)8-3-2-4-9(14)5-8/h2-5,10,13-15H,6-7H2,1H3/t10-/m0/s1
SMILES CN(C[C@H](O)c1cccc(O)c1)C(=O)CO
Nombre IUPAC 2-hidroxi-N-[(2R)-2-hidroxi-2-(3-hidroxifenil)etil]-N-metilacetamida
Peso molecular (g/mol) 225.24
Cantidad 100 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 225.1001 g/mol