Learn More
2-Hidroxi-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-il)[1,1'-bifenilo]-4-il]metilacetamida, TRC
Código de producto. 30407119
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30407119 5 mg 5 miligramos
30390175 1 mg -
30389306 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30407119 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9181205MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 914465-63-7
Fórmula molecular C16 H15 N5 O2
Peso molecular (g/mol) 309.32
Sinónimo Acetamide, 2-hydroxy-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Acetamide, 2-hydroxy-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI)
Nombre IUPAC 2-hidroxi-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]acetamida
SMILES OCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3
Specifikationer
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-N-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)acetamide
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C16H15N5O2/c22-10-15(23)17-9-11-5-7-12(8-6-11)13-3-1-2-4-14(13)16-18-20-21-19-16/h1-8,22H,9-10H2,(H,17,23)(H,18,19,20,21)
Formula Weight (peso de la fórmula) 309.1226
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.