Learn More
2-hidroxi-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]acetamida, Mikromol™
Descripción
2-hidroxi-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-il)[1,1'-bifenil]-4-il]metil]acetamida
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-N-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)acetamide |
| CAS | 914465-63-7 |
| Nombres de analitos o componentes | 2-Hydroxy-N-((2'-(2H-tetrazol-5-yl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)acetamide |
| Condiciones de envío | Room Temperature |
| Fórmula molecular | C16 H15 N5 O2 |
| Certificaciones/conformidad | ISO 9001 |
| Sinónimo | Acetamide, 2-hydroxy-N-[[2'-(2H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-, Acetamide, 2-hydroxy-N-[[2'-(1H-tetrazol-5-yl)[1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]- (9CI) |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C16H15N5O2/c22-10-15(23)17-9-11-5-7-12(8-6-11)13-3-1-2-4-14(13)16-18-20-21-19-16/h1-8,22H,9-10H2,(H,17,23)(H,18,19,20,21) |
| SMILES | OCC(=O)NCc1ccc(cc1)c2ccccc2c3nnn[nH]3 |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-N-[[4-[2-(1H-tetrazol-5-il)fenil]fenil]metil]acetamida |
| Mostrar más |