Learn More
2-hidroxi-N-(1-metil-2-feniletil)acetamida, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy-N-(1-methyl-2-phenylethyl)acetamide |
| CAS | 99985-83-8 |
| Fórmula molecular | C11H15NO2 |
| Cantidad | 100 mg |
| Sinónimo | N-(alpha-Methylphenethyl)-glycolamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C11H15NO2/c1-9(12-11(14)8-13)7-10-5-3-2-4-6-10/h2-6,9,13H,7-8H2,1H3,(H,12,14) |
| SMILES | CC(Cc1ccccc1)NC(=O)CO |
| Nombre IUPAC | 2-hidroxi-N-(1-fenilpropan-2-il)acetamida |
| Peso molecular (g/mol) | 193.24 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 193.1103 |