Learn More
2-Hidroxi Levamisol, TRC
Código de producto. 30399903
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
2.5 mg
25 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30399903 2.5 mg
30396868 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30399903 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9437252.5MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1292908-42-9
Fórmula molecular C11H12N2OS
Peso molecular (g/mol) 220.29
Sinónimo 2-[(6S)-2,3,5,6-Tetrahydroimidazo[2,1-b]thiazol-6-yl]phenol, o-Hydroxylevamisole
SMILES C1CSC2=N[C@H](CN21)C3=CC=CC=C3O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Levamisole
Cantidad 2.5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2OS/c14-10-4-2-1-3-8(10)9-7-13-5-6-15-11(13)12-9/h1-4,9,14H,5-7H2/t9-/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.067