Learn More
2-Hidroxi-L-Triptófano Hidrocloruro, TRC
Código de producto. 30010665
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
2.5 g
Tamaño de la unidad:
2.50 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30010665 250 mg 250 miligramos
30010405 2.5 g 2.50 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30010665 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH975680250MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 881025-90-7
Fórmula molecular C11H13ClN2O3
Peso molecular (g/mol) 256.69
Nombre IUPAC (2S)-2-amino-3-(2-hidroxi-1H-indol-3-il)ácido propanoico
SMILES N[C@H](C(O)=O)CC1=C(O)NC2=CC=CC=C21.Cl
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy L-Tryptophan Hydrochloride
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula InChI InChI=1S/C11H12N2O3/c12-8(11(15)16)5-7-6-3-1-2-4-9(6)13-10(7)14/h1-4,8,13-14H,5,12H2,(H,15,16)/t8-/m0/s1
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 220.0848
Porcentaje de pureza >95%