Learn More
2-Hidroxi-Imipramina, TRC
Código de producto. 30137784
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30137784 10 mg 10 miligramos
17910455 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30137784 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94340010MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 303-70-8
Fórmula molecular C19 H24 N2 O
Peso molecular (g/mol) 296.41
Nombre IUPAC 11-[3-(dimetilamino)propilo]-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-3-ol
SMILES CN(C)CCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Imipramine
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C19H24N2O/c1-20(2)12-5-13-21-18-7-4-3-6-15(18)8-9-16-14-17(22)10-11-19(16)21/h3-4,6-7,10-11,14,22H,5,8-9,12-13H2,1-2H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 296.1889