Learn More
Ácido 2-hidroxi hippúrico, TRC
Código de producto. 30404774
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30404774 5 g
30389665 250 mg
30397517 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30404774 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9428855G
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 16-04-2027
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 487-54-7
Fórmula molecular C9 H9 N O4
Peso molecular (g/mol) 195.17
Sinónimo Glycine, N-(2-hydroxybenzoyl)-Hippuric acid, o-hydroxy- (8CI), Salicyluric acid (6CI), (2-Hydroxybenzoyl)glycine, 2-Hydroxyhippuric acid, N-(o-Hydroxybenzoyl)glycine, N-Salicyloylglycine, NSC 524135, Salicyloylglycine, o-Hydroxyhippuric acid
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-hidroxibenzoil)amino]acético
SMILES OC(=O)CNC(=O)c1ccccc1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Hippuric Acid
Cantidad 5 g
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)
Formula Weight (peso de la fórmula) 195.0532