Learn More
Ácido 2-hidroxi hippúrico, TRC
Specifications
Specifications
| Nombre del producto químico o material | 2-Hydroxy Hippuric Acid |
| Cantidad | 250 mg |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13) |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 195.0532 |