Learn More
2-Ácido Hidroxi Hipúrico-13C2,15N, TRC
Código de producto. 30180084
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30180084 10 mg 10 miligramos
30179874 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30180084 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94288710MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1286521-95-6
Fórmula molecular C713C2H915NO4
Peso molecular (g/mol) 198.15
Sinónimo N-(2-Hydroxybenzoyl)glycine-13C2,15N, o-Hydroxy-hippuric Acid, Salicyluric Acid-13C2,15N, (2-Hydroxybenzoyl)glycine-13C2,15N, 2-Hydroxyhippuric Acid-13C2,15N, NSC 524135-13C2,15N, Salicyloylglycine-13C2,15N, o-Hydroxyhippuric Acid-13C2,15N;
Nombre IUPAC ácido 2-[(2-hidroxibenzoil)amino]acético
SMILES OC1=CC=CC=C1C([15NH][13CH2][13C](O)=O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Hippuric Acid-13C2,15N
Cantidad 10 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C9H9NO4/c11-7-4-2-1-3-6(7)9(14)10-5-8(12)13/h1-4,11H,5H2,(H,10,14)(H,12,13)/i5+1,8+1,10+1
Formula Weight (peso de la fórmula) 198.0569