Learn More
2-Hidroxi-gamma-butirolactona, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10581121 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
Envase:
Frasco de vidrio
Unit Size:
25 g
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Cantidad Envase Unit Size
10581121 25 g Frasco de vidrio 25 g
10333722 5 g Frasco de vidrio 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10581121 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 275070250
 Artículo restringido
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 19444-84-9 | C4H6O3 | 102.09 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 19444-84-9
Fórmula molecular C4H6O3
Peso molecular (g/mol) 102.09
Número MDL MFCD00134268,MFCD00211245
Clave InChI FWIBCWKHNZBDLS-UHFFFAOYNA-N
Sinónimo alpha-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 2-hydroxy-gamma-butyrolactone, 3-hydroxytetrahydrofuran-2-one, 2 3h-furanone, dihydrohydroxy, 3s-3-hydroxydihydrofuran-2 3h-one, 3-hydroxydihydro-2 3h-furanone, hydroxybutyrolactone, r-dihydro-3-hydroxyfuran-2 3h-one, 2 3h-furanone, dihydro-3-hydroxy
PubChem CID 545831
Nombre IUPAC 3-hidroxioxolan-2-ona
SMILES OC1CCOC1=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy-γ-butyrolactone
Nombre de nota 99%
% mín. CAS 98.5
% máx. CAS 100.0
Color De incoloro a amarillo
Densidad 1.3130g/mL
Punto de ebullición 85°C to 90°C (0.8 mbar)
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98.5% min. (GC)
Envase Frasco de vidrio
Índice de refracción 1.4760 to 1.481
Cantidad 25 g
Beilstein 18, V,1, 3
Gravedad específica 1.313
Formula Weight (peso de la fórmula) 102.09
Porcentaje de pureza 99%
Forma física Líquido viscoso
Mostrar más Mostrar menos
compliance-icons
Nombre del producto
  • 2-Hydroxy-y-butyrolactone
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
Consejos de prudencia
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.