Learn More
2-Hidroxi Fluoreno, TRC
Código de producto. 30012505
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
25 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
25 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30012505 5 mg 5 miligramos
30006454 50 mg 50 miligramos
30003360 25 mg 25 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30012505 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9424305MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 2443-58-5
Fórmula molecular C13 H10 O
Peso molecular (g/mol) 182.22
Sinónimo 9H-Fluoren-2-ol, Fluoren-2-ol (6CI,7CI,8CI), 2-Hydroxy-9H-fluorene, 2-Hydroxyfluorene, NSC 26316, NSC 31248
Nombre IUPAC 9H-flúor-2-ol
SMILES Oc1ccc2c(Cc3ccccc23)c1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Fluorene
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2
Formula Weight (peso de la fórmula) 182.0732
Porcentaje de pureza >95%