Learn More
2-Hidroxi Fluoreno-d9, TRC
Código de producto. 30398114
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
30398114 1 mg 1 miligramo
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30398114 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9424321MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Fluorene-d9
CAS 922510-18-7
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C13HD9O
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C13H10O/c14-11-5-6-13-10(8-11)7-9-3-1-2-4-12(9)13/h1-6,8,14H,7H2/i1D,2D,3D,4D,5D,6D,7D2,8D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c2c(c1[2H])c3c([2H])c([2H])c(O)c([2H])c3C2([2H])[2H]
Nombre IUPAC 1,3,4,5,6,7,8,9,9-nonadeuteriofluoren-2-ol
Peso molecular (g/mol) 191.27
Formula Weight (peso de la fórmula) 191.1297
Porcentaje de pureza >95