Learn More
2-hidroxi-etinilestradiol, TRC
Código de producto. 30135525
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
5 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135525 5 mg 5 miligramos
30041017 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30135525 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9419605MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 50394-89-3
Fórmula molecular C20 H24 O3
Peso molecular (g/mol) 312.4
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S,17R)-17-etinil-13-metil-7,8,9,11,12,14,15,16-octahidro-6H-ciclopenta[a]fenantoreno-2,3,17-triol
SMILES C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CCc4cc(O)c(O)cc34)[C@@H]1CC[C@@]2(O)C#C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Ethynyl Estradiol
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C20H24O3/c1-3-20(23)9-7-16-14-5-4-12-10-17(21)18(22)11-15(12)13(14)6-8-19(16,20)2/h1,10-11,13-14,16,21-23H,4-9H2,2H3/t13-,14+,16-,19-,20-/m0/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 312.1725