Learn More
2-hidroxiestrona-d4, TRC
Código de producto. 30389195
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
30389195 10 mg 10 miligramos
1 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30389195 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH94194710MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, entregados estratégicamente en todo el mundo para potenciar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxyestrone-1,4,16,16-d4
CAS 81586-97-2
Notas de grado de pureza HPLC
Fórmula molecular C18 2H4 H18 O3
Cantidad 10 mg
Sinónimo Estra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 2,3-dihydroxy-, 2,3-Dihydroxyestra-1,3,5(10)-trien-17-one-1,4,16,16-d4, 2-Hydroxyestrone-1,4,16,16-D4
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22O3/c1-18-7-6-11-12(14(18)4-5-17(18)21)3-2-10-8-15(19)16(20)9-13(10)11/h8-9,11-12,14,19-20H,2-7H2,1H3/t11-,12+,14-,18-/m0/s1/i5D2,8D,9D
SMILES [2H]c1c(O)c(O)c([2H])c2[C@H]3CC[C@@]4(C)[C@@H](CC([2H])([2H])C4=O)[C@@H]3CCc12
Nombre IUPAC (8R,9S,13S,14S)-1,4,16,16-tetradeuterio-2,3-dihidroxi-13-metil-6,7,8,9,11,12,14,15-octahidrociclopenta[a]fenantren-17-ona
Peso molecular (g/mol) 290.39
Formula Weight (peso de la fórmula) 290.182
Porcentaje de pureza >95
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.