Learn More
2-Hidroxi Estradiol 6-N3-Adenina, TRC
Código de producto. 30390356
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30390356 1 mg
30406419 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 30390356 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9421601MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 912671-55-7
Fórmula molecular C23H27N5O3
Peso molecular (g/mol) 421.49
Sinónimo (17β)-6-(6-Amino-3H-purin-3-yl)-estra-1,3,5(10)-triene-2,3,17-triol
SMILES OC1=C(O)C=C2C(C(N3C4=NC=NC4=C(N)N=C3)C[C@]5([H])[C@]2([H])CC[C@@]6(C)[C@@]5([H])CC[C@@H]6O)=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Estradiol 6-N3-Adenine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C23H27N5O3/c1-23-5-4-11-12-7-17(29)18(30)8-14(12)16(6-13(11)15(23)2-3-19(23)31)28-10-27-21(24)20-22(28)26-9-25-20/h7-11,13,15-16,19,24,29-31H,2-6H2,1H3,(H,25,26)/t11-,13-,15+,16?,19+,23+/m1/s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 421.2114