Learn More
2-Hidroxi Desipramina, TRC
Código de producto. 30400738
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30400738 1 mg 1 miligramo
30406913 10 mg -
30408289 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30400738 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9365001MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 11-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1977-15-7
Fórmula molecular C18 H22 N2 O
Peso molecular (g/mol) 282.38
Sinónimo 5H-Dibenz[b,f]azepin-2-ol, 10,11-dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-, 10,11-Dihydro-5-[3-(methylamino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepin-2-ol, 2-Hydroxydemethylimipramine, 2-Hydroxydesipramine, 2-Hydroxydesmethylimipramine, GP 36329, Hydroxydesipramine
Nombre IUPAC 11-[3-(metilamino)propil]-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-3-ol
SMILES CNCCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Desipramine
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3
Formula Weight (peso de la fórmula) 282.1732