Learn More
2-Hidroxi Desipramina-d3, TRC
Código de producto. 30392422
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
10 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30392422 1 mg
30399592 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 30392422 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCH9365021MG
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 1189998-63-7
Fórmula molecular C18H19D3N2O
Peso molecular (g/mol) 285.4
Sinónimo 10,11-Dihydro-5-[3-(methyl-d3-amino)propyl]-5H-dibenz[b,f]azepin-2-ol, 2-Hydroxydemethylimipramine-d3, 2-Hydroxydesmethylimipramine-d3, GP 36329-d3
Nombre IUPAC 11-[3-(trideuteriometilamino)propilo]-5,6-dihidrobenzo[b][1]benzazepina-3-ol
SMILES [2H]C([2H])([2H])NCCCN1c2ccccc2CCc3cc(O)ccc13
Especificaciones
Nombre del producto químico o material 2-Hydroxy Desipramine-d3
Cantidad 1 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C18H22N2O/c1-19-11-4-12-20-17-6-3-2-5-14(17)7-8-15-13-16(21)9-10-18(15)20/h2-3,5-6,9-10,13,19,21H,4,7-8,11-12H2,1H3/i1D3
Formula Weight (peso de la fórmula) 285.192